Learn More
4-Nitrophenylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024315
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
7693-46-1
C7H4ClNO4
201.562
MFCD00007321
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
82129
(4-Nitrophenyl)carbonchloridat
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
7693-46-1
C7H4ClNO4
201.562
MFCD00007321
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
82129
(4-Nitrophenyl)carbonchloridat
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
4-Nitrophenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(oxyethylene) modified dextrans. It is also used to prepare a cleavable, heterobifunctional cross-linker for reversible conjugation of amines to thiol-modified DNA. Further, it is used in the synthesis of mixed, activated carbonates, thiocarbonates and activated urethanes. In addition to this, it is used in the preparation of 4-nitrophenyl diazoacetate with diazomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylchloroformin wird bei der Synthese von poly(oxyethylen)-modifizierten Dextranen verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung eines spaltbaren, heterobifunktionalen Kreuzlinkers für die reversible Konjugation von Aminen in Thiol-modifizierter DNA verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von gemischten, aktivierten Karbonaten, Thiocarbonaten und aktivierten Urethanen verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-Nitrophenyldiazoacetat mit Diazomethan verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Aceton, Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Säuren, Alkoholen, Ammoniak, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl chloroformate
Schmelzpunkt 75°C to 82°C
Siedepunkt 159°C to 162°C (19 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 518127
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,chloroform,acetone,toluene and benzene.
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 97%