Learn More
4-Nitrophenylisocyanid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl Isocyanide |
| CAS | 1984-23-2 |
| Summenformel | C7 H4 N2 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | p-Nitrophenyl Isocyanide, p-Nitrophenyl Isonitrile, 1-Isocyano-4-nitrobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| IUPAC-Name | 1-Isocyano-4-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.119 |
| Formelmasse | 148.027 |