Learn More
4-Nitrophenylpalmitat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045483
21.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1492-30-4
C22H35NO4
377.525
MFCD00047732
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #
73891
CHEBI:85645
(4-nitrophenyl) hexadecanoat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1492-30-4
C22H35NO4
377.525
MFCD00047732
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #
73891
CHEBI:85645
(4-nitrophenyl) hexadecanoat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
The activities of free and immobilized PPL were determined by spectrophotometric assay using 4-nitrophenyl palmitate (pNPP) as substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Aktivitäten von freiem und immobilisiertem PPL wurden mittels eines spektrophotometrischen Assays mit 4-Nitrophenylpalmitat (pNPP) als Substrat bestimmt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in CHCl3.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl palmitate
Schmelzpunkt 65°C to 66°C
Menge 1 g
Beilstein 1891754
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in CHCl3.
Formelmasse 377.53
Reinheit (%) ≥98%