Learn More
4-Nitrophenyl Propionate, TRC
Artikelnummer. 30424595
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424595 50 mg
30418380 25 mg
30423699 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN92617850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19560-60-5
Summenformel C9 H9 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.172
IUPAC-Name (4-nitrophenyl) propanoate
SMILES CCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl Propionate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-9(11)14-8-5-3-7(4-6-8)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formelmasse 195.053