Learn More
4-Nitrophenyltrifluoracetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl trifluoroacetate |
| CAS | 658-78-6 |
| Summenformel | CF3CO2C6H4NO2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoracetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.12 |
| Formelmasse | 235.0092 |