Learn More
4-Nitrophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779314
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
555-21-5
C8H6N2O2
162.15
MFCD00007372
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
68386
2-(4-Nitrophenyl)Acetonitril
C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
555-21-5
C8H6N2O2
162.15
MFCD00007372
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
68386
2-(4-Nitrophenyl)Acetonitril
C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylacetonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Crèmefarben bis gelb
Siedepunkt 195°C to 197°C (16.0 hPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2CN
Menge 25 g
Beilstein 09, 456
Merck Index 15, 6678
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alchol,ether and benzene
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.