Learn More
4Nitrophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10626650 1 g Glasflasche 1 Gramm
10892051 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24067-17-2
Summenformel C6H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.93
MDL-Nummer MFCD00161360
InChI-Schlüssel NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 270°C to 271°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.