Learn More
4-Nitrophenylglyoxalhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15437457
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
4974-57-6
C8H5NO4
179.13
MFCD00038682
ILVKBBGIGNSVDO-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenylglyoxal, p-nitrophenylglyoxal, 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetaldehyde, para-nitrophenylglyoxal, 4-nitrophenyl glyoxal, 1-4-nitrophenyl glyoxal, 4-nitrophenyl oxo acetaldehyde, 2-4-nitrophenyl-2-oxo-acetaldehyde, benzeneacetaldehyde, 4-nitro-alpha-oxo
151242
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetaldehyde
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
4974-57-6
C8H5NO4
179.13
MFCD00038682
ILVKBBGIGNSVDO-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenylglyoxal, p-nitrophenylglyoxal, 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetaldehyde, para-nitrophenylglyoxal, 4-nitrophenyl glyoxal, 1-4-nitrophenyl glyoxal, 4-nitrophenyl oxo acetaldehyde, 2-4-nitrophenyl-2-oxo-acetaldehyde, benzeneacetaldehyde, 4-nitro-alpha-oxo
151242
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetaldehyde
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird für wichtige industrielle Verbindungen verwendet, hauptsächlich als Lösungsmittel. Eine neue Methode für das Arginase-Assay
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Farbe Cremefarben
Menge 10 g
Formelmasse 179.13 (anhy.)
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver