missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrophenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7203415
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
100-16-3, 7732-18-5
C6H7N3O2
153.14
MFCD00007579
KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenylhydrazin, p-nitrophenyl hydrazine, 4-nitrophenyl hydrazine, p-nitrophenylhydrazine, 1-4-nitrophenyl hydrazine, pnd, hydrazine, p-nitrophenyl, hydrazine, 4-nitrophenyl, p-hydrazinonitrobenzene, ccris 3139
3310889
CHEBI:66931
(4-Nitrophenyl)hydrazin
NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
100-16-3, 7732-18-5
C6H7N3O2
153.14
MFCD00007579
KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenylhydrazin, p-nitrophenyl hydrazine, 4-nitrophenyl hydrazine, p-nitrophenylhydrazine, 1-4-nitrophenyl hydrazine, pnd, hydrazine, p-nitrophenyl, hydrazine, 4-nitrophenyl, p-hydrazinonitrobenzene, ccris 3139
3310889
CHEBI:66931
(4-Nitrophenyl)hydrazin
NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylhydrazine
Namenshinweis Moistened with >30% water
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NO2C6H4NHNH2
Menge 5 g
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Feuchte Klümpchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylhydrazine, moistened with >30% water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'