missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrophenylketoxim auf Polystyrol, 2 % quervernetzt, 200–400 Mesh, 0.8–1.0 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047520
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
MFCD00165078
Kaiser Oxime resin; 4-Nitrobenzophenone oxime, polymer supported
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
MFCD00165078
Kaiser Oxime resin; 4-Nitrobenzophenone oxime, polymer supported

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylketoxime on polystrene
Namenshinweis 2% cross-linked
Menge 1 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.8 to 1.0mmol/g
Netzgröße 200-400 Mesh

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'