Learn More
4-Nitrophenylphosphorylcholin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057502
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21064-69-7
C11H17N2O6P
304.24
MFCD00077834
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenylphosphorylcholine, o-4-nitrophenylphosphoryl choline, 4-nitrophenylphosphorylcholine, 4-nitrophenyl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, 4-nitrophenylphorylcholine, o-4-nitrophenyl-phosphoryl choline, 4-nitrophenyl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate, 2-hydroxy 4-nitrophenoxy phosphinyl oxy-n,n,n-trimethyl-ethanaminium inner salt
4307994
4-nitrophenyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21064-69-7
C11H17N2O6P
304.24
MFCD00077834
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenylphosphorylcholine, o-4-nitrophenylphosphoryl choline, 4-nitrophenylphosphorylcholine, 4-nitrophenyl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, 4-nitrophenylphorylcholine, o-4-nitrophenyl-phosphoryl choline, 4-nitrophenyl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate, 2-hydroxy 4-nitrophenoxy phosphinyl oxy-n,n,n-trimethyl-ethanaminium inner salt
4307994
4-nitrophenyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline is a useful probe in the assay of Phospholipase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)cholin ist eine nützliche Sonde für den Assay von Phospholipase C.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylphosphorylcholine
Schmelzpunkt 233°C to 235°C
Farbe Gelb
Menge 100 mg
Beilstein 1895422
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 304.24
Physikalische Form Fest