Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitrophthalsäure, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ A10368.14
Weitere Details : CAS : 610-27-5 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
610-27-5 | |
211.129 | |
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N | |
69121 |
C8H5NO6 | |
MFCD00007252 | |
4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O |
Spezifikation
4-Nitrophthalic acid | |
160°C to 165°C | |
610-27-5 | |
MFCD00007252 | |
4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O | |
69121 | |
97% |
Odorless | |
25g | |
C8H5NO6 | |
1882262 | |
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N | |
211.129 | |
211.13 |