Learn More
4-Nitrochinolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779340
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-57-5
C9H6N2O3
190.16
MFCD00006738
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
5955
CHEBI:16907
4-nitroquinolin-1-ium-1-olate
[O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-57-5
C9H6N2O3
190.16
MFCD00006738
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
5955
CHEBI:16907
4-nitroquinolin-1-ium-1-olate
[O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitroquinoline-N-oxide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Farbe Braun bis Ocker
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.