Learn More
4-Nonyl Phenol-13C6, TRC
Artikelnummer. 30010189
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010189 1 mg 1 Milligramm
30003998 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6504321MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211947-56-7
Summenformel 13C6 C9 H24 O
Molekulargewicht (g/mol) 226.31
Synonym p-Nonylhenol-13C6, 4-Nonylphenol-13C6, 4-n-Nonyl Phenol-13C6, p-NP-13C6, p-Nonylphenol-13C6, p-n-Nonylphenol-13C6
IUPAC-Name 4-nonyl(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES CCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-n-Nonylphenol ring-13C6
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1
Formelmasse 226.203