Learn More
4-Nonylphenol, Isomerengemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737086
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
84852-15-3
MFCD00002396
SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
67296
2-Nonylphenol
CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
84852-15-3
MFCD00002396
SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
67296
2-Nonylphenol
CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nonylphenol
Namenshinweis Mixture of isomers
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 293.0°C to 297.0°C
Flammpunkt 141°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H24O
Brechungsindex 1.5105 to 1.5165
Menge 1 kg
Merck Index 14, 6681
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted aq. naoh,soluble in benzene,chlorinated solvents,aniline,,alchols,ethylene glycol
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
Formelmasse 220.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.