Learn More
4-O-Benzyl-3-hydroxy-Tyrosol-Alpha-Acetat-3-Sulfat-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-O-Benzyl-3-hydroxy Tyrosol alpha-Acetate-3-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 1797006-03-1 |
| Summenformel | C17H17NaO7S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-(3-Sulfooxy-4-benzyloxyphenyl)ethyl Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18O7S.Na/c1-13(18)22-10-9-14-7-8-16(17(11-14)24-25(19,20)21)23-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OS(=O)(=O)[O-])c1 |
| IUPAC-Name | Natrium;[5-(2-Acetyloxyethyl)-2-phenylmethoxyphenyl]sulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 388.37 |
| Formelmasse | 388.0593 |