Learn More
4-Octylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10764563
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Octylbenzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS 49763-66-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H22O
Strukturformel CHOC6H4CH2(CH2)6CH3
Brechungsindex 1.5100 to 1.513
MDL-Nummer MFCD00041872
Menge 5 g
Synonym benzaldehyde, 4-octyl, n-octylbenzaldehyde, 4-n-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, paraoctylbenzaldehyde, p-n-octylbenzaldehyde, para-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, l
InChI-Schlüssel IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC-Name 4-Octylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
PubChem CID 2734685
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig