Learn More
4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009281
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
CAS 37904-03-3
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H11NO3
Strukturformel CH3C6H4NHC(O)CH=CHCO2H
MDL-Nummer MFCD00020480
Menge 10 g
Synonym 2z-3-4-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-oxo-4-4-toluidino but-2-enoic acid, 4-4-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-p-tolyl-maleamic acid, n-p-tolylmaleamidic acid, maleanilic acid, p-methyl, n-4-methylphenyl maleamic, z-4-oxo-4-p-tolylamino but-2-enoic acid, z-4-4-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
InChI-Schlüssel VLWFSWMZGGZHGD-SREVYHEPSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
IUPAC-Name (Z)-4-(4-Methylanilin)-4-oxobut-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
PubChem CID 5356452
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.