Learn More
4-(p-Nitrophenyl)-3-buten-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Nitrophenyl)-3-buten-2-one |
| CAS | 3490-37-7 |
| Summenformel | C10 H9 N O3 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-Buten-2-one','4-(4-nitrophenyl)-, 3-Buten-2-one','4-(p-nitrophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Nitrophenyl)-3-buten-2-one, 4-(p-Nitrophenyl)-3-buten-2-one, 4-Nitrobenzalacetone, Methyl 4-nitrostyryl ketone, Methyl p-nitrostyryl ketone, NSC 68341, p-Nitrobenzalacetone, p-Nitrobenzylideneacetone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO3/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(7-5-9)11(13)14/h2-7H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C=Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.18 |
| Formelmasse | 191.0582 |