Learn More
4-(Pentafluorthio)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032919
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
401892-85-1
C7H4F5NS
229.168
MFCD03788521
SGACKKUEROEDNX-UHFFFAOYSA-N
4-pentafluorosulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorothio benzonitrile, 4-cyanophenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorosulfanyl cyanobenzene, 4-pentafluorosulphanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-sulfanyl benzonitrile, 4-pentakis fluoranyl-$l^ 6-sulfanyl benzenecarbonitrile
2779212
4-(Pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)S(F)(F)(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
401892-85-1
C7H4F5NS
229.168
MFCD03788521
SGACKKUEROEDNX-UHFFFAOYSA-N
4-pentafluorosulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorothio benzonitrile, 4-cyanophenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 4-pentafluorosulfanyl cyanobenzene, 4-pentafluorosulphanyl benzonitrile, 4-pentafluoro-sulfanyl benzonitrile, 4-pentakis fluoranyl-$l^ 6-sulfanyl benzenecarbonitrile
2779212
4-(Pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)S(F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 229.17
Reinheit (%) 97%