Learn More
4-(Pentafluorthio)-Phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Synthesis of hexylamides using fluorine derivatives as intermediate active esters. Various non-metallic derivatives of pentafluorothiophenol, containing sulfur bonded to boron, carbon, silicon, germanium, phosphorus, arsenic, antimony, sulfur, and chlorine, can be prepared.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von Hexylamiden unter Verwendung von Fluorderivaten als aktive Intermediärester. Verschiedene nichtmetallische Derivate von Pentafluorothiophenol können hergestellt werden, die Schwefel enthalten, der mit Bor, Kohlenstoff, Silizium, Germanium, Phosphor, Arsen, Antimon, Schwefel und Chlor verbunden ist.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Synthese von Hexylamiden unter Verwendung von Fluorderivaten als aktive Intermediärester. Verschiedene nichtmetallische Derivate von Pentafluorothiophenol können hergestellt werden, die Schwefel enthalten, der mit Bor, Kohlenstoff, Silizium, Germanium, Phosphor, Arsen, Antimon, Schwefel und Chlor verbunden ist.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Pentafluorothio)phenol |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 220.16 |
Reinheit (%) | 97% |