Learn More
4-(Pentafluorthio)phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15406527
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1240257-04-8
C8H6F5NS
243.195
MFCD16652419
APQCOBQUUKSALE-UHFFFAOYSA-N
4-pentafluorosulfur phenylacetonitrile, 2-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetonitrile, 4-pentafluorothio phenylacetonitrile
66523460
2-[4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]Acetonitril
C1=CC(=CC=C1CC#N)S(F)(F)(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1240257-04-8
C8H6F5NS
243.195
MFCD16652419
APQCOBQUUKSALE-UHFFFAOYSA-N
4-pentafluorosulfur phenylacetonitrile, 2-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetonitrile, 4-pentafluorothio phenylacetonitrile
66523460
2-[4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]Acetonitril
C1=CC(=CC=C1CC#N)S(F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 243.19
Reinheit (%) 97%