Learn More
4-Penten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052393
35.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
821-09-0
C5H10O
86.134
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
Prop-4-en-1-ol
C=CCCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
821-09-0
C5H10O
86.134
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
Prop-4-en-1-ol
C=CCCCO
4-Penten-1-ol is used as a reagent used in carbohydrate chemistry for n-Pentenyl Glycoside methodology in the rapid assembly of homoglycans exemplified with the nonasaccharide component of a high-mannose glycoprotein. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc. 4-Penten-1-ol is used to study the epoxidation of olefins with oxo-diperoxo tungstate(VI) complex as catalyst and bicarbonate as co-catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Penten-1-ol wird als Reagenz in der Kohlenhydratchemie für die n-Pentenylglykosid-Methodik bei der schnellen Zusammensetzung von Homoglykanen verwendet, die mit der Nonasaccharid-Komponente eines Glykoproteins mit hoher Mannose exemplarisch dargestellt werden. Ein Einsatz im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich usw. ist möglich. 4-Penten-1-ol wird verwendet, um die Epoxidation von Olefinen mit Oxo-Diperoxo-Wolfram(VI)-Komplex als Katalysator und Bikarbonat als Co-Katalysator zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser: 57 g/l (25 °C)
Hinweise
Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Penten-1-ol
Dichte 0.84
Siedepunkt 134°C to 137°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.43
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1560163
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig