Learn More
4-Penten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479113
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479113 100 g 100 Gramm
11459113 5 g 5 Gramm
11469113 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479113 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11178.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 821-09-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
4-Penten-1-ol is used as a reagent used in carbohydrate chemistry for n-Pentenyl Glycoside methodology in the rapid assembly of homoglycans exemplified with the nonasaccharide component of a high-mannose glycoprotein. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc. 4-Penten-1-ol is used to study the epoxidation of olefins with oxo-diperoxo tungstate(VI) complex as catalyst and bicarbonate as co-catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Penten-1-ol wird als Reagenz in der Kohlenhydratchemie für die n-Pentenylglykosid-Methodik bei der schnellen Zusammensetzung von Homoglykanen verwendet, die mit der Nonasaccharid-Komponente eines Glykoproteins mit hoher Mannose exemplarisch dargestellt werden. Ein Einsatz im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich usw. ist möglich. 4-Penten-1-ol wird verwendet, um die Epoxidation von Olefinen mit Oxo-Diperoxo-Wolfram(VI)-Komplex als Katalysator und Bikarbonat als Co-Katalysator zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser: 57 g/l (25 °C)
Hinweise
Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-09-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00002975
InChI-Schlüssel LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
PubChem CID 13181
IUPAC-Name Prop-4-en-1-ol
SMILES C=CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Penten-1-ol
Dichte 0.84
Siedepunkt 134°C to 137°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.43
Menge 100 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1560163
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit