missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Penten-2-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3212146
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
625-31-0
C5H10O
86.13
MFCD00004556
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
12247
Pent-4-en-2-ol
CC(CC=C)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
625-31-0
C5H10O
86.13
MFCD00004556
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
12247
Pent-4-en-2-ol
CC(CC=C)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Penten-2-ol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8370g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 5 g
Relative Dichte 0.837
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: fully miscible
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Penten-2-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'