Learn More
(+/-)-4-Penten-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449656
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449656 1 g 1 Gramm
11459656 5 g 5 Gramm
11469656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20208.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-31-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00004556
InChI-Schlüssel ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC-Name Pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-4-Penten-2-ol
Dichte 0.837
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%