missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-4-Penten-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024937
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
625-31-0
C5H10O
86.134
MFCD00004556
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
12247
Pent-4-en-2-ol
CC(CC=C)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
625-31-0
C5H10O
86.134
MFCD00004556
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
12247
Pent-4-en-2-ol
CC(CC=C)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-4-Penten-2-ol
Dichte 0.837
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'