Learn More
4-Pentenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338066
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338066 1 g 1 Gramm
11348066 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13351.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2100-17-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentenal wird bei der Herstellung von 6-Octen-3-on nach Zugabe mit Ethylen verwendet, wobei 2,4-Pentanedionatobis-(Ethylen)-Rhodium(I) als Katalysator verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2100-17-6
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00151841
InChI-Schlüssel QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
PubChem CID 16418
IUPAC-Name Pent-4-enal
SMILES C=CCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentenal
Dichte 0.852
Siedepunkt 101°C to 105°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Strukturformel H2C=CH(CH2)2CHO
Brechungsindex 1.417
Menge 1 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1734369
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentenal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pentenal