Learn More
4-Pentenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046169
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2100-17-6
C5H8O
84.12
MFCD00151841
QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
16418
Pent-4-enal
C=CCCC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2100-17-6
C5H8O
84.12
MFCD00151841
QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
16418
Pent-4-enal
C=CCCC=O
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentenal wird bei der Herstellung von 6-Octen-3-on nach Zugabe mit Ethylen verwendet, wobei 2,4-Pentanedionatobis-(Ethylen)-Rhodium(I) als Katalysator verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Pentenal
Dichte 0.852
Siedepunkt 101°C to 105°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Strukturformel H2C=CH(CH2)2CHO
Brechungsindex 1.417
Menge 1 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1734369
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%