Learn More
4-Pentensäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510068
27.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
591-80-0
C5H8O2
100.12
MFCD00004408
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
61138
CHEBI:35936
pent-4-enoic acid
OC(=O)CCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
591-80-0
C5H8O2
100.12
MFCD00004408
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
61138
CHEBI:35936
pent-4-enoic acid
OC(=O)CCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Pentenoic acid
Schmelzpunkt -22.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CH2CO2H
Brechungsindex 1.4273 to 1.4303
Menge 5 g
Beilstein 02,425
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig