Learn More
4-Pentyl-1,3-benzoldiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pentylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 533-24-4 |
| Summenformel | C11 H16 O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediol','4-pentyl-, Resorcinol','4-pentyl- (6CI,8CI), 4-Pentyl-1,3-benzenediol, 4-Amylresorcinol, 4-Pentylresorcinol, Pentylresorcinol, n-Pentylresorcinol, 4-Pentylbenzene-1,3-diol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-7-10(12)8-11(9)13/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1ccc(O)cc1O |
| IUPAC-Name | 4-Pentylbenzol-1,3-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.244 |
| Formelmasse | 180.115 |