missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pentylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3485800
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
26311-45-5
C12H16O2
192.258
MFCD00002572
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
33479
4-Pentylbenzoesäure
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
26311-45-5
C12H16O2
192.258
MFCD00002572
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
33479
4-Pentylbenzoesäure
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4-Pentylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3(CH2)4C6H4CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'