Learn More
4-Pentyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080745
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5390-04-5
MFCD00002974
5390-04-5
MFCD00002974
4-Pentyn-1-ol is widely utilized in ring-opening polymerization reactions. It plays an important role as a starting reagent in stereo selective total synthesis of antimicrobial marine metabolites, ieodomycin A and B. It is also used in the preparation of 3-pent-4-ynyloxy phthalonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentyn-1-ol wird in ringöffnenden Polymerisationsreaktionen weit verwendet. Spielt eine wichtige Rolle als Ausgangsreagenz bei der stereo-selektiven Totalsynthese von antimikrobiellen Seemetaboliten, Iodomycin A und B und wird auch bei der Herstellung von 3-Pent-4-Ynyloxy-Phthalonitril verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-1-ol
Dichte 0.907
Siedepunkt 153°C to 155°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Summenformel C9H9BrO3
Strukturformel HC≡C(CH2)3OH
Brechungsindex 1.445
Menge 5 g
Beilstein 1736712
Synonym 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
InChI-Schlüssel UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
IUPAC-Name 2-Brom-4,5-Dimethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 245.07
PubChem CID 79351
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%