Learn More
Pentinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179782
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6089-09-4
C5H6O2
98.1
MFCD00004407
MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
22464
Pent-4-ynoinsäure
C#CCCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6089-09-4
C5H6O2
98.1
MFCD00004407
MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
22464
Pent-4-ynoinsäure
C#CCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Pentynoic acid
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß bis beige
Siedepunkt 110.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCH2CH2CO2H
Menge 1 g
Beilstein 02, 481
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and,methyl-t.-buthylether
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentynoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.