Learn More
4-Phenoxy-3-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032158
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
267416-81-9
C13H10F3NO
253.224
MFCD04972663
GLVOXGPMYXJKGS-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-phenoxy benzotrifluoride, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2819, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl anilin, benzenamine,4-phenoxy-3-trifluoromethyl
18616797
4-phenoxy-3-(trifluormethyl)anilin
C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
267416-81-9
C13H10F3NO
253.224
MFCD04972663
GLVOXGPMYXJKGS-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-phenoxy benzotrifluoride, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2819, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl anilin, benzenamine,4-phenoxy-3-trifluoromethyl
18616797
4-phenoxy-3-(trifluormethyl)anilin
C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 253.22
Reinheit (%) 97%