Learn More
4-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-180694
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-36-7
C13H10O2
198.22
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
66139
4-phenoxybenzaldehyde
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-36-7
C13H10O2
198.22
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
66139
4-phenoxybenzaldehyde
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 24°C to 25°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1320g/mL
Siedepunkt 185°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC6H4CHO
Brechungsindex 1.6100 to 1.612
Menge 5 g
Relative Dichte 1.132
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen