Learn More
4-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 198930050
Weitere Details : CAS : 67-36-7 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10032490
  • 58.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
67-36-7
198.22
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
66139
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
C13H10O2
MFCD00003383
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
4-phenoxybenzaldehyde
Spezifikation
4-Phenoxybenzaldehyde
>112°C
Glasflasche
1.132
Farblos bis hellgelb
5g
67-36-7
100.0
C13H10O2
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
4-phenoxybenzaldehyde
66139
Flüssig nach dem Schmelzen
1.1320g/mL
Authentic
1.6100 to 1.612
185°C (14.0mmHg)
24°C to 25°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
C6H5OC6H4CHO
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
198.22
198.22
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate