Learn More
4-Aminocephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758654
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2215-77-2
C13H10O3
214.22
MFCD00002539
RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
75182
CHEBI:72632
4-Phenoxybenzoesäure
OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
2215-77-2
C13H10O3
214.22
MFCD00002539
RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
75182
CHEBI:72632
4-Phenoxybenzoesäure
OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC6H4CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.