Learn More
4-Phenoxybenzonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028194
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3096-81-9
C13H9NO
195.221
MFCD00017346
UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
137821
4-phenoxybenzonitril
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3096-81-9
C13H9NO
195.221
MFCD00017346
UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
137821
4-phenoxybenzonitril
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 96%