missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Phenoxymethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034596
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
946409-21-8
C19H23BO3
310.20
MFCD18827485
YLEMWKPHWXIWOL-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb380, 2-4-phenoxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
57655492
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
946409-21-8
C19H23BO3
310.20
MFCD18827485
YLEMWKPHWXIWOL-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb380, 2-4-phenoxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
57655492
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'