Learn More
4-Phenyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046054
67.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16520-62-0
C10H10
130.19
MFCD00041667
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
123360
But-3-ynylbenzol
C#CCCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16520-62-0
C10H10
130.19
MFCD00041667
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
123360
But-3-ynylbenzol
C#CCCC1=CC=CC=C1
4-Phenyl-1-butyne is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenyl-1-butin wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1-butyne
Dichte 0.926
Siedepunkt 189°C to 190°C
Strukturformel C6H5(CH2)2C≡CH
Brechungsindex 1.521
Menge 5 g
Beilstein 1362221
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%