Learn More
4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381650
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10381650 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10381650 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00232DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1, 3-dihydro-2H-imidazol-2-one
CAS 205058-28-2
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H17N3O
Menge 1 g
Synonym 4-phenyl-1-4-piperidinyl-4-imidazolin-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-1h-imidazol-2 3h-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-3h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-4-piperidyl-4-imidazolin-2-one, acmc-1chii, 4-phenyl-piperidin-4-yl-1h-imidazol-2 3h-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-4-phenyl-2 2h-imidazolone, 2h-imidazol-2-one, 1,3-dihydro-4-phenyl-1-4-piperidinyl
InChI-Schlüssel OPCVKWIYGHICKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1N2C=C(NC2=O)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 5-Phenyl-3-Piperidin-4-yl-1H-Imidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 243.31
PubChem CID 11345546
Formelmasse 243.31
Reinheit (%) 97%