Learn More
4-[(Phenylamino)methylen]-2-pentendisäure-5-methylester, TRC
Artikelnummer. 30409306
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409306 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP30800050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester
CAS 64972-00-5
Summenformel C13H13NO4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13NO4/c1-18-13(17)10(7-8-12(15)16)9-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3,(H,15,16)/b8-7+,10-9+
SMILES COC(=O)\C(=C\Nc1ccccc1)\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (2E,4E)-5-Anilino-4-methoxycarbonylpenta-2,4-diensäure
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Formelmasse 247.0845
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.