Learn More
4-[(Phenylamino)methylen]-2-pentendisäure-5-methylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester |
| CAS | 64972-00-5 |
| Summenformel | C13H13NO4 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H13NO4/c1-18-13(17)10(7-8-12(15)16)9-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3,(H,15,16)/b8-7+,10-9+ |
| SMILES | COC(=O)\C(=C\Nc1ccccc1)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2E,4E)-5-Anilino-4-methoxycarbonylpenta-2,4-diensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.25 |
| Formelmasse | 247.0845 |