Learn More
4-Phenylazodiphenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024259
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
101-75-7
C18H15N3
273.34
MFCD00003023
VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
7575
N-Phenyl-4-Phenyldiazenylanilin
N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
101-75-7
C18H15N3
273.34
MFCD00003023
VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
7575
N-Phenyl-4-Phenyldiazenylanilin
N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenylazodiphenylamine
Schmelzpunkt 80°C to 86°C
Menge 5 g
Formelmasse 273.34
Reinheit (%) 97%