Learn More
4-(Phenylethynyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419275
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419275 1 g 1 Gramm
15429275 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419275 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51699.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1190376-20-5
Summenformel C20H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 304.196
MDL-Nummer MFCD16294498
InChI-Schlüssel AAIDERXZGJSORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-phenylethynyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-phenylethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb199, 4-phenylethynyl phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylethynyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 57416880
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4(2-Phenylethynyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Beilstein 20037873
Formelmasse 304.19
Reinheit (%) 97%