missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phenyltetrahydropyran-4-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033666
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
66109-88-4
C12H14O2
190.24
MFCD08061006
IEIVCCVSMYLGOC-UHFFFAOYSA-N
4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-phenyltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde, acmc-1b39w, tetrahydro-4-phenyl-2h-pyran-4-carboxaldehyde
12405610
4-phenyloxane-4-carbaldehyde
O=CC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
66109-88-4
C12H14O2
190.24
MFCD08061006
IEIVCCVSMYLGOC-UHFFFAOYSA-N
4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-phenyltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde, acmc-1b39w, tetrahydro-4-phenyl-2h-pyran-4-carboxaldehyde
12405610
4-phenyloxane-4-carbaldehyde
O=CC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'