Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4 -yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265474
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10265474 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10022414 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10290255 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69113CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 14006-32-7
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
MDL-Nummer MFCD02946795
InChI-Schlüssel IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
SMILES NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-(4-Phenyloxan-4-yl)methanamin
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 95%