Learn More
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]Pyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 95% |