Learn More
4-Piperidon-Ethylenketal, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11409613
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
177-11-7
C7H14NO2
144.19
MFCD00005976
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
67435
C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
177-11-7
C7H14NO2
144.19
MFCD00005976
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
67435
C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Piperidon-Ethylenketal wird bei der Synthese von 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5]-deca-Spirocyclotriphosphazenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Piperidone ethylene ketal
Dichte 1.117
Siedepunkt 99°C to 101°C (14 mmHg)
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.4819
Menge 10 g
Beilstein 506799
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (Partly miscible).
IUPAC-Name 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ium
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) ≥98%